Tributylphosphin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
139341000
139345000
ACRO139341000EA
74.6
CHF
ACRO139341000
ACRO139345000
Tributylphosphin 95%
Tributylphosphin
Formel:
C₁₂H₂₇P Siedepunkt: 240…242 °C (760 mmHg) Melting Pt: –65 °C Dichte: 0.81 g/cm³ Flash-Pt: 37 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009462 CAS-Nummer: 998-40-3 EINECS: 213-651-2 UN: 3254 ADR: 4.2,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |