Trioctylphosphinoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: TOPO, Tri-n-octylphosphine Oxide, Trioctylphosphinoxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14868.9010 8.14868.4000
8.14868.9010EA 0 CHF
8.14868.9010 8.14868.4000
Trioctylphosphinoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trioctylphosphinoxid
Formel: C₂₄H₅₁OP
MW: 386.64 g/mol
Siedepunkt: 409
Melting Pt: 50…52 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002083
CAS-Nummer: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 50 - 54 °C
Molar Mass 386.64 g/mol
Boiling Point 201 - 202 °C (3.60 hPa)
Flash Point 252 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 320 °C
Hill Formula C24H51OP
Chemical Formula (C8H17)3PO