Diethylmethylphosphonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14772.09
A14772.14
A14772.18
A14772.09EA
262
CHF
A14772.09
A14772.14
A14772.18
Diethylmethylphosphonat ≥97%
Diethylmethylphosphonat
Purity: 97%
CAS No.: 683-08-9
Molecular Formula: C5H13O3P
Formula Weight: 152.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 1753416
MDL No.: MFCD00009813
Formel:
C₅H₁₃O₃P Siedepunkt: 194 °C Dichte: 1.040 Flash-Pt: 75 °C (167 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009813 CAS-Nummer: 683-08-9 EINECS: 211-667-4 |