Antimon(V)sulfid, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Antimony pentasulphide, Diantimony pentasulphide
330410010 330410500 330412500
ACRO330410010EA 291 CHF
ACRO330410010 ACRO330410500 ACRO330412500
Antimon(V)sulfid, rein
Antimon(V)sulfid
Formel: S₅Sb₂
MW: 403,85 g/mol
Dichte: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016321
CAS-Nummer: 1315-04-4
EINECS: 215-255-5
UN: 3179
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,00738
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange-red Powder
Assay ≥54 % (Sb)