Antimon(III)sulfid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11683.09 11683.18
11683.09EA 265 CHF
11683.09 11683.18
Antimon(III)sulfid ≥99,999% (Metall-Basis)
Antimon(III)sulfid
Purity: 99.999% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: -60 Mesh Powder Melting Point: 550° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Formel: S₃Sb₂
Siedepunkt: 1150 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 550 °C
Dichte: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011217
CAS-Nummer: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,713