Antimon(III)sulfid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Needle antimony, Antimony(III) sulphide, Amtimony sulphide, Diantimony trisulphide, Stibnite, Antimony glance, Antimony trisulphide, Antimonous sulphide, Antimony sulphide black
223595000 223591000
ACRO223595000EA 124 CHF
ACRO223595000 ACRO223591000
Antimon(III)sulfid 98%
Antimony (III) sulphide
Formel: S₃Sb₂
MW: 339,72 g/mol
Siedepunkt: 1150 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 550 °C
Dichte: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011217
CAS-Nummer: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey to black Crystalline powder
Assay ≥97.5 % (Sb2S3)