Triphenylphosphit zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00551.0100
8.00551.1000
8.00551.0100EA
33.1
CHF
8.00551.0100
8.00551.1000
Triphenylphosphit zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphit
Formel:
C₁₈H₁₅O₃P Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Melting Pt: 22…25 °C Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 188 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003032 CAS-Nummer: 101-02-0 EINECS: 202-908-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | 22 - 25 °C |
Molar Mass | 310.29 g/mol |
Boiling Point | 360 °C (1013 hPa) decomposes |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 188 °C |
Refractive Index | 1.5903 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.19 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (200 g/l, H2O, 20 °C) |