di-Phosphorpentoxid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: DiphosphorpentoxidPhosphor(V)oxidPhosphorsäureanhydrid
ROTH7609.1EA 0 CHF
ROTH7609.1
di-Phosphorpentoxid
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
MW: 141,94 g/mol
Melting Pt: 562 °C
Dichte: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441