Bismut(III)oxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01862.9025 1.01862.1000
1.01862.9025EA 0 CHF
1.01862.9025 1.01862.1000
Bismut(III)oxid, Supelco®
Bismut(III)oxid
Formel: BiO₃
MW: 465,96 g/mol
Siedepunkt: 1890 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 825 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 820 °C
Molar Mass 465.95 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1890 °C
Density 8.93 g/cm3 (20 °C)