Bismut(III)oxid 99.9%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
208071000 208075000 208070025
ACRO208071000EA 72.4 CHF
ACRO208071000 ACRO208075000 ACRO208070025
Bismut(III)oxid 99.9%, reinst
Bismut(III)oxid
Formel: BiO₃
MW: 465,96 g/mol
Siedepunkt: 1890 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 825 °C
Dichte: 8.9 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm