Arsen(III)oxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: di-ArsentrioxidArsenanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
17971-10GEA 96.7 CHF
17971-10G
Arsen(III)oxid, Supelco®
Arsen(III)oxid
Formel: As₂O₃
MW: 197,84 g/mol
Siedepunkt: 465 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 312 °C
Dichte: 3,8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003433
CAS-Nummer: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00844