Bismut(III)nitrat Pentahydrat 98% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Bismuth trinitrate pentahydrate
402615000 402610025
ACRO402615000EA 121 CHF
ACRO402615000 ACRO402610025
Bismut(III)nitrat Pentahydrat 98% zur Analyse
Bismut(III)nitrat Pentahydrat
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485.07 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149157
CAS-Nummer: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in HNO3)