Chlortriphenylsilan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13678.06 A13678.14 A13678.18 A13678.22
A13678.06EA 65.6 CHF
A13678.06 A13678.14 A13678.18 A13678.22
Chlortriphenylsilan 96%
Chlortriphenylsilan
Purity: 96% CAS No.: 76-86-8 Molecular Formula: C18H15ClSi Formula Weight: 294.86 Flash Point: 200°(392°F) Odour: Pungent Boiling Point: 188-189°/3mm Beilstein Reference: 1820487 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000496
Formel: C₁₈H₁₅ClSi
Siedepunkt: 188…189 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 91…96 °C
Dichte: 1.0165 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >200 °C (392 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000496
CAS-Nummer: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
ADR: 8,II