Chlortriphenylsilan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
151250250 151251000
ACRO151250250EA 98.6 CHF
ACRO151250250 ACRO151251000
Chlortriphenylsilan 95%
Chlortriphenylsilan
Formel: C₁₈H₁₅ClSi
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91…96 °C
Dichte: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000496
CAS-Nummer: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥94 %