Diphenylsilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
329770050
329770250
ACRO329770050EA
55.5
CHF
ACRO329770050
ACRO329770250
Diphenylsilan 97%
Diphenylsilane
Formel:
C₁₂H₁₂Si Siedepunkt: 95…97 °C (13 mmHg) Dichte: 0,99 g/cm³ Flash-Pt: 98 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003002 CAS-Nummer: 775-12-2 EINECS: 212-271-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |