Phenyltrimethoxysilan 85%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
370640500 370642500 370640010
ACRO370640500EA 29.6 CHF
ACRO370640500 ACRO370642500 ACRO370640010
Phenyltrimethoxysilan 85%
Phenyltrimethoxysilan
Formel: C₉H₁₄O₃Si
Siedepunkt: 233 °C
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1.062 g/cm³
Flash-Pt: 50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025689
CAS-Nummer: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %