Trichlor(phenyl)silan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Phenyltrichlorosilane
131000100 131002500 131000010
ACRO131000100EA 25.8 CHF
ACRO131000100 ACRO131002500 ACRO131000010
Trichlor(phenyl)silan 95%
Trichlor(phenyl)silan
Formel: C₆H₅Cl₃Si
MW: 211,55 g/mol
Siedepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1.321 g/cm³
Flash-Pt: 91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000479
CAS-Nummer: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g