Hexamethyldisilan 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
202690100
202690500
202692500
ACRO202690100EA
57.6
CHF
ACRO202690100
ACRO202690500
ACRO202692500
Hexamethyldisilan 98+%
Hexamethyldisilane
Formel:
C₆H₁₈Si₂ Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa) Melting Pt: 15 °C Dichte: 0.71 g/cm³ Flash-Pt: 11 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008258 CAS-Nummer: 1450-14-2 EINECS: 215-911-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4211 to 1.4231 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |