1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, 1,2-Diphenyltetramethyldisilane
H28705.06 H28705.03
H28705.06EA 250 CHF
H28705.06 H28705.03
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilan 95%
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilan
Purity: 97% CAS No.: 1145-98-8 Molecular Formula: C16H22Si2 Formula Weight: 270.52 MDL No.: MFCD00054786
Formel: C₁₆H₂₂Si₂
MW: 270,52 g/mol
Siedepunkt: 111 °C
Melting Pt: 34…37 °C
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054786
CAS-Nummer: 1145-98-8