Tetrapropylzinn
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
EHERC17415700EA
107
CHF
EHERC17415700
Tetrapropylzinn
Tetrapropylzinn
Formel:
C₁₂H₂₈Sn MW: 291,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015196 CAS-Nummer: 2176-98-9 EINECS: 218-536-0 UN: 2788 ADR: 6.1,II |