Tetramethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: TMS
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08183.0100EA 291 CHF
1.08183.0100
Tetramethylsilan, Sigma-Aldrich®
Tetramethylsilan
Formel: C₄H₁₂Si
MW: 88,22 g/mol
Siedepunkt: 26,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –99 °C
Dichte: 0,642 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –54 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008274
CAS-Nummer: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I