Tetramethylsilan 99.9%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 75-76-3
Molecular Formula: C4H12Si
Formula Weight: 88.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3590
Odour: Mild
Melting Point: -100°
Boiling Point: 26-27°
Beilstein Reference: 1696908
Merck Reference: 14,9229
UN No.: 2749
MDL No.: MFCD00008274
Formel:
C₄H₁₂Si Siedepunkt: 26…27 °C Melting Pt: –100 °C Dichte: 0.646 Flash-Pt: –27 °C (–16 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008274 CAS-Nummer: 75-76-3 EINECS: 200-899-1 UN: 2749 ADR: 3,I Merck Index: 14,9229 |