Tetramethylsilan 99.9+% für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: TMS
138470250 138471000
ACRO138470250EA 50.8 CHF
ACRO138470250 ACRO138471000
Tetramethylsilan 99.9+% für die Kernresonanzspektroskopie
Tetramethylsilan
Formel: C₄H₁₂Si
Siedepunkt: 26…28 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –99 °C
Dichte: 0.64 g/cm³
Flash-Pt: –27 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008274
CAS-Nummer: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≥99.90 %
Suitability (for 1H-NMR position ref.) Passes test
Elemental Analysis 6.09 to 6.59 % N