Tetraethylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L03328.22 L03328.06 L03328.14
L03328.22EA 593 CHF
L03328.22 L03328.06 L03328.14
Tetraethylsilan ≥97%
Tetraethylsilan
Purity: 97% CAS No.: 631-36-7 Molecular Formula: C8H20Si Formula Weight: 144.33 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Recognizable Melting Point: -82° Boiling Point: 153-155° Beilstein Reference: 1732768 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009019
Formel: C₈H₂₀Si
Siedepunkt: 153…155 °C
Melting Pt: –82 °C
Dichte: 0.767
Flash-Pt: 26 °C (78 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009019
CAS-Nummer: 631-36-7
EINECS: 211-155-0
UN: 1993
ADR: 3,III