Trimethylsilylacetylen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Trimethylsilylethin
ACRO203570050EA 86.5 CHF
ACRO203570050 ACRO203570250 ACRO203571000
Trimethylsilylacetylen 98%
Trimethylsilylacetylen
Formel: C₅H₁₀Si
MW: 98,22 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,69 g/cm³
Flash-Pt: –34 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008569
CAS-Nummer: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3873 to 1.3903 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %