Triisopropylchlorsilan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
377350050 377350250 377351000
ACRO377350050EA 61.2 CHF
ACRO377350050 ACRO377350250 ACRO377351000
Triisopropylchlorsilan 95%
Triisopropylchlorsilan
Formel: C₉H₂₁ClSi
MW: 192,8 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.902 g/cm³
Flash-Pt: 63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009656
CAS-Nummer: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %