Triisopropylchlorsilan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
221260100 221260500 221262500
ACRO221260100EA 96.3 CHF
ACRO221260100 ACRO221260500 ACRO221262500
Triisopropylchlorsilan 97%
Triisopropylchlorsilan
Formel: C₉H₂₁ClSi
MW: 192,8 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.902 g/cm³
Flash-Pt: 63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009656
CAS-Nummer: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %