Bromtrimethylsilan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
186650050 186650250 186651000 186655000
ACRO186650050EA 33.2 CHF
ACRO186650050 ACRO186650250 ACRO186651000 ACRO186655000
Bromtrimethylsilan 98%
Bromtrimethylsilan
Formel: C₃H₉BrSi
Siedepunkt: 79 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –43 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flash-Pt: 32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000048
CAS-Nummer: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %