Dimethyldichlorsilan 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
113310010 113310050 113312500
ACRO113310010EA 122 CHF
ACRO113310010 ACRO113310050 ACRO113312500
Dimethyldichlorsilan 99+%
Dimethyldichlorsilan
Formel: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129,06 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: –9 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000491
CAS-Nummer: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
BSC Certification Passes