Chlordimethylsilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
162840100 162840500 162842500
ACRO162840100EA 23.7 CHF
ACRO162840100 ACRO162840500 ACRO162842500
Chlordimethylsilan 97%
Chlordimethylsilan
Formel: C₂H₇ClSi
Siedepunkt: 34.6 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –111 °C
Dichte: 0.85 g/cm³
Flash-Pt: –28 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000495
CAS-Nummer: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2924
ADR: 3,I
REACH: 01-2119486782-25
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3815 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %