Dibutylzinndichlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: DBTCDichlordibutylstannan
PROODE-MS-03438EA 352 CHF
PROODE-MS-03438
Dibutylzinndichlorid
Dibutylzinndichlorid
Formel: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303,85 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 37…39 °C
Dichte: 1,37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000518
CAS-Nummer: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II