Dibutylzinndichlorid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: DBTCDichlordibutylstannan
EHERC12258000EA 68.9 CHF
EHERC12258000
Dibutylzinndichlorid
Dibutylzinndichlorid
Formel: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303,85 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 37…39 °C
Dichte: 1,37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000518
CAS-Nummer: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II