Di-tert-butylzinndichlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 19429-30-2
Molecular Formula: C8H18Cl2Sn
Formula Weight: 303.83
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₈Cl₂Sn Siedepunkt: 66 °C (3 mmHg) Melting Pt: 42…43 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009854 CAS-Nummer: 19429-30-2 EINECS: 243-051-6 UN: 2928 ADR: 6.1,II |