Propyltrimethoxysilan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Trimethoxy(propyl)silane
B21033.14 B21033.22 B21033.36
B21033.14EA 46.2 CHF
B21033.14 B21033.22 B21033.36
Propyltrimethoxysilan ≥98%
Propyltrimethoxysilan
Purity: 98+% CAS No.: 1067-25-0 Molecular Formula: CH3(CH2)2Si(OCH3)3 Formula Weight: 164.28 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 2070458 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00043026
Formel: C₆H₁₆O₃Si
MW: 164,28 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C
Dichte: 0.935
Flash-Pt: 34 °C (93 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043026
CAS-Nummer: 1067-25-0
EINECS: 213-926-7
ADR: 3,III