Methyltrimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: Trimethoxy(methyl)silan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14178.0250EA 58.9 CHF
8.14178.9999 8.14178.0250
Methyltrimethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methyltrimethoxysilan
Formel: C₄H₁₂O₃Si
MW: 136,22 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 11 °C
Dichte: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008342
CAS-Nummer: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
UN: 1993
ADR: 3,II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 136.22 g/mol
Boiling Point 102 - 103 °C (1013 hPa)
Flash Point 9 °C
Refractive Index 1.3646 (20 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR