Methyltrimethoxysilan 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Trimethoxy(methyl)silane
B23594.AK
B23594.AU
B23594.AKEA
71.3
CHF
B23594.AK
B23594.AU
Methyltrimethoxysilan 97
Methyltrimethoxysilan
Purity: 97%
CAS No.: 1185-55-3
Molecular Formula: CH3Si(OCH3)3
Formula Weight: 136.23
Flash Point: 9°(48°F)
Refractive Index: 1.3700
Boiling Point: 102-103°
Beilstein Reference: 1736151
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008342
Formel:
C₄H₁₂O₃Si MW: 136.22 g/mol Siedepunkt: 102…103 °C Melting Pt: 11 Dichte: 0.955 Flash-Pt: 9 °C (48 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008342 CAS-Nummer: 1185-55-3 EINECS: 214-685-0 ADR: 3 II |