Methyltriethoxysilan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Triethoxy(methyl)silane
L04059.AK L04059.AU L04059.PG
L04059.AKEA 92.3 CHF
L04059.AK L04059.AU L04059.PG
Methyltriethoxysilan ≥98%
Methyltriethoxysilan
Purity: 98% CAS No.: 2031-67-6 Molecular Formula: C7H18O3Si Formula Weight: 178.30 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.3835 Odour: Mild Melting Point: -50° Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 1742453 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009066
Formel: C₇H₁₈O₃Si
MW: 178,3 g/mol
Siedepunkt: 141…143 °C
Melting Pt: < –50 °C
Dichte: 0.897
Flash-Pt: 23 °C (73 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009066
CAS-Nummer: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9
ADR: 3,III