Ethyltrimethoxysilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Trimethoxy(ethyl)silane
B22752.14 B22752.22 AB133292.0100
B22752.14EA 48.3 CHF
B22752.14 B22752.22 ABCRAB133292.0100
Ethyltrimethoxysilan ≥97%
Ethyltrimethoxysilan
Purity: 97% CAS No.: 5314-55-6 Molecular Formula: (CH3O)3SiCH2CH3 Formula Weight: 150.25 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.3840 Boiling Point: 123-124° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051541
Formel: C₅H₁₄O₃Si
MW: 150.25 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C
Dichte: 0.940
Flash-Pt: 27 °C (81 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051541
CAS-Nummer: 5314-55-6
EINECS: 226-272-9
ADR: 3 III