Lauryltriethoxysilan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Triethoxy(dodecyl)silane
L17293.22 L17293.14
L17293.22EA 561 CHF
L17293.22 L17293.14
Lauryltriethoxysilan 95%
Lauryltriethoxysilan
Purity: 95% CAS No.: 18536-91-9 Molecular Formula: C18H40O3Si Formula Weight: 332.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 152-153°/3mm Beilstein Reference: 2414223 MDL No.: MFCD00048437
Formel: C₁₈H₄₀O₃Si
MW: 332,6 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C (3 mmHg)
Dichte: 0.890
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048437
CAS-Nummer: 18536-91-9
EINECS: 242-409-9