N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
216531000
216535000
ACRO216531000EA
56.1
CHF
ACRO216531000
ACRO216535000
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 97%
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Formel:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 222,36 g/mol Siedepunkt: 261…263 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼ 0 °C Dichte: 1.03 g/cm³ Flash-Pt: 136 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008173 CAS-Nummer: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |