(3-Aminopropyl)trimethoxysilan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
313251000 313250025 313255000
ACRO313251000EA 64.2 CHF
ACRO313251000 ACRO313250025 ACRO313255000
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan 95%
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 194 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,01 g/cm³
Flash-Pt: 92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008206
CAS-Nummer: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %