(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
2328.1 2328.2
ROTH2328.1EA 31.8 CHF
ROTH2328.1 ROTH2328.2
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221.37 g/mol
Siedepunkt: 217
Melting Pt: < –70 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 104
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008207
CAS-Nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4