(3-Aminopropyl)triethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
8.21619.0100EA 48.4 CHF
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
(3-Aminopropyl)triethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Melting Pt: < –70 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008207
CAS-Nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 221.37 g/mol
Synonyms 3-Aminopropyltriethoxysilane
Chemical Formula (C2H5O)3Si(CH2)3NH2