(3-Aminopropyl)triethoxysilan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
151080050 151081000 151085000 151080025
ACRO151080050EA 36.5 CHF
ACRO151080050 ACRO151081000 ACRO151085000 ACRO151080025
(3-Aminopropyl)triethoxysilan 99%
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Siedepunkt: 217 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.942 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008207
CAS-Nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA