(2-Cyanethyl)triethoxysilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Triethoxy(2-cyanoethyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propiononitrile, 3-(Triethoxysilyl)propionitrile
L03543.14 L03543.22
L03543.14EA 89.8 CHF
L03543.14 L03543.22
(2-Cyanethyl)triethoxysilan ≥97%
(2-Cyanethyl)triethoxysilan
Purity: 97% CAS No.: 919-31-3 Molecular Formula: NCCH2CH2Si(OCH2CH3)3 Formula Weight: 217.34 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4130 Boiling Point: 224-225° Beilstein Reference: 1776392 MDL No.: MFCD00019851
Formel: NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 217,34 g/mol
Siedepunkt: 224…225 °C
Dichte: 0.980
Flash-Pt: 100 °C (212 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019851
CAS-Nummer: 919-31-3
EINECS: 213-050-5