Methyltrichlorsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B23107.22 B23107.36
B23107.22EA 63.7 CHF
B23107.22 B23107.36
Methyltrichlorsilan ≥97%
Methyltrichlorsilan
Purity: 97% CAS No.: 75-79-6 Molecular Formula: CH3Cl3Si Formula Weight: 149.48 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4115 Odour: Pungent Melting Point: -78° Boiling Point: 64-66° Beilstein Reference: 1361381 UN No.: 1250 MDL No.: MFCD00000481
Formel: CH₃Cl₃Si
Siedepunkt: 64…66 °C
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 1,270
Flash-Pt: 8 °C (46 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000481
CAS-Nummer: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475226-36