(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
A18431.14
A18431.36
A18431.22
AB116946.0025
A18431.14EA
66.9
CHF
A18431.14
A18431.36
A18431.22
ABCRAB116946.0025
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan 97
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilan
Purity: 97%
CAS No.: 2530-83-8
Molecular Formula: C9H20O5Si
Formula Weight: 236.34
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₉H₂₀O₅Si MW: 236.34 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C (2 mmHg) Melting Pt: < –70 °C Dichte: 1.072 Flash-Pt: 135 °C (275 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005144 CAS-Nummer: 2530-83-8 EINECS: 219-784-2 |