Vinyltrimethoxysilan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
216521000 216525000
ACRO216521000EA 58.5 CHF
ACRO216521000 ACRO216525000
Vinyltrimethoxysilan 98%
Vinyltrimethoxysilan
Formel: C₅H₁₂O₃Si
Siedepunkt: 123 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 0.968 g/cm³
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008605
CAS-Nummer: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3915 to 1.3935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %