Vinyltriethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Triethoxy(vinyl)silane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08276.0100 8.08276.0500
8.08276.0100EA 38.5 CHF
8.08276.0100 8.08276.0500
Vinyltriethoxysilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Vinyltriethoxysilan
Formel: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190.31 g/mol
Siedepunkt: 160
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 34
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009063
CAS-Nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 190.31 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.3966 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.53 - 15 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C