Schwefelkohlenstoff ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
270660-6X1LEA 985.24 CHF
270660-6X1L 270660-1L 270660-100ML
Schwefelkohlenstoff ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Schwefelkohlenstoff
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: -76 °C
Dichte: 1,264 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: -30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Absorbance at 750 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Absorbance at 410 nm Max. 0.05
Absorbance at 403 nm Max. 0.10
Absorbance at 394 nm Max. 0.25
Absorbance at 388 nm Max. 0.50
Absorbance at 386 nm Max. 1.0
Autoignition Temperature 212 °F
Explosion Limit 50 %
Vapor Density 2.67 (vs air)